Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22304.09
B22304.18
B22304.30
B22304.09EA
80.6
EUR
B22304.09
B22304.18
B22304.30
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Purity: 90+%
CAS No.: 3570-55-6
Molecular Formula: HSCH2CH2SCH2CH2SH
Formula Weight: 154.32
Flash Point: 90°(194°F)
Boiling Point: 135-136°/10mm
MDL No.: MFCD00004893
Formula:
C₄H₁₀S₃ Pto. Ebullición: 135…136 °C (10 mmHg) Densidad: 1,183 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004893 Núm. CAS: 3570-55-6 EINECS: 222-671-0 |