L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium (S)-3-amino-3-carboxypropanoate hydrate, Sodium L-aspartate monohydrate, L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
B22321.22 B22321.36
B22321.22EA 49.7 EUR
B22321.22 B22321.36
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 99%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 323194-76-9 Molecular Formula: C4H6NNaO4.H2O Formula Weight: 173.11 (155.10anhy) MDL No.: MFCD00152960
Formula: C₄H₆NNaO₄·H₂O
MW: 173.11 g/mol (155.10 anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152960
Núm. CAS: 323194-76-9
EINECS: 223-264-0