Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22322.03 B22322.06
B22322.03EA 55.8 EUR
B22322.03 B22322.06
Boc-Glu(OtBu)-OH 99%
Boc-Glu(OtBu)-OH
Purity: 99% CAS No.: 13726-84-6 Molecular Formula: C14H25NO6 Formula Weight: 303.36 Melting Point: 110-112° MDL No.: MFCD00038257
Formula: C₁₄H₂₅NO₆
MW: 303.355 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038257
Núm. CAS: 13726-84-6