5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22335.04
B22335.09
B22335.04EA
55.3
EUR
B22335.04
B22335.09
5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans 99%
5-Methyl-2-hepten-4-one
Purity: 99%
CAS No.: 81925-81-7
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 169-171°
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00792509
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 169…171 °C Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792509 Núm. CAS: 81925-81-7 UN: 1224 ADR: 3,III |