Ethylene glycol monohexyl ether 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexyl Cellosolve, 2-(Hexyloxy)ethanol
B22385.03
B22385.06
B22385.03EA
39.3
EUR
B22385.03
B22385.06
Ethylene glycol monohexyl ether 99%
Ethylene glycol monohexyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 112-25-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -42°
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 1734691
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00045997
Formula:
C₈H₁₈O₂ MW: 146.23 g/mol Pto. Ebullición: 208 °C Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 0.888 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045997 Núm. CAS: 112-25-4 EINECS: 203-951-1 ADR: 8 III |