tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22390.06
B22390.14
B22390.06EA
40.6
EUR
B22390.06
B22390.14
tert-Butyl methyl sulphide ≥98%
tert-Butyl methyl sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 6163-64-0
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 101-102°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008840
Formula:
C₅H₁₂S MW: 104,21 g/mol Pto. Ebullición: 101…102 °C Densidad: 0,826 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008840 Núm. CAS: 6163-64-0 ADR: 3,II |