2,6-Diaminopimelic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22391.03
B22391.06
B22391.03EA
55.4
EUR
B22391.03
B22391.06
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Purity: 96%
CAS No.: 583-93-7
Molecular Formula: C7H14N2O4
Formula Weight: 190.2
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₇H₁₄N₂O₄ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002637 Núm. CAS: 583-93-7 EINECS: 209-524-6 |