O-Benzyl-L-serine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Ser(Bzl)-OH
B22393.06
B22393.14
B22393.06EA
118
EUR
B22393.06
B22393.14
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Purity: 99%
CAS No.: 4726-96-9
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 213° dec.
Beilstein Reference: 2114846
Optical Rotation: +7° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00065937
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195.22 g/mol Pto. de fusión: 213 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065937 Núm. CAS: 4726-96-9 EINECS: 225-220-6 |