N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
B22407.03
B22407.06
B22407.03EA
39.3
EUR
B22407.03
B22407.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 57294-38-9
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
Formula Weight: 203.24
Melting Point: 57-60°
MDL No.: MFCD00037313
Formula:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.24 g/mol Pto. de fusión: 57…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037313 Núm. CAS: 57294-38-9 |