2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Boc-thio-4,6-dimethylpyrimidine, O-tert-Butyl S-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) carbonothioate
B22435.06 B22435.14
B22435.06EA 23.7 EUR
B22435.06 B22435.14
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine 97%
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 41840-28-2 Molecular Formula: C11H16N2O2S Formula Weight: 240.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Beilstein Reference: 396984 MDL No.: MFCD00006080
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,32 g/mol
Pto. de fusión: 48…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006080
Núm. CAS: 41840-28-2
EINECS: 255-562-1