O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22451.03
B22451.06
B22451.14
B22451.03EA
76.1
EUR
B22451.03
B22451.06
B22451.14
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 98%
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Purity: 98%
CAS No.: 96989-50-3
Molecular Formula: C11H8N2O2S
Formula Weight: 232.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 96-99°
MDL No.: MFCD00074870
Formula:
C₁₁H₈N₂O₂S Pto. de fusión: 96…99 °C |
Número MDL:
MFCD00074870 Núm. CAS: 96989-50-3 |