Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
B22525.06
B22525.14
B22525.06EA
24.2
EUR
B22525.06
B22525.14
Ethyl-2-bromoisovalerate 97%
Ethyl-2-bromoisovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 609-12-1
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Pungent
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1099039
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00026855
Formula:
C₇H₁₃BrO₂ MW: 209,08 g/mol Pto. Ebullición: 185…186 °C Densidad: 1,276 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026855 Núm. CAS: 609-12-1 EINECS: 210-178-3 ADR: 8,III |