5-Methoxy-2-benzimidazolinone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-Hydroxy-5-methoxybenzimidazole
B22580.03
B22580.06
B22580.03EA
44.2
EUR
B22580.03
B22580.06
5-Methoxy-2-benzimidazolinone 98%
5-Methoxy-2-benzimidazolinone
Purity: 98%
CAS No.: 2080-75-3
Molecular Formula: C8H8N2O2
Formula Weight: 164.17
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 141043
MDL No.: MFCD00051946
Formula:
C₈H₈N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051946 Núm. CAS: 2080-75-3 |