Hydroquinone-O,O'-diacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22645.06
B22645.14
B22645.22
B22645.06EA
46.4
EUR
B22645.06
B22645.14
B22645.22
Hydroquinone-O,O'-diacetic acid 98%
Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2245-53-6
Molecular Formula: C10H10O6
Formula Weight: 226.19
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 1984454
MDL No.: MFCD00016816
Formula:
C₁₀H₁₀O₆ Pto. de fusión: ∼ 255 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016816 Núm. CAS: 2245-53-6 EINECS: 218-834-0 |