N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Cbz-L-serine Benzyl Ester, Z-Ser-OBzl, Benzyl ((benzyloxy)carbonyl)-L-serinate
B22647.03
B22647.06
B22647.03EA
42.4
EUR
B22647.03
B22647.06
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester 99%
N-Carbobenzoxy-L-serine benzyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 21209-51-8
Molecular Formula: C18H19NO5
Formula Weight: 329.32
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD00037824
Formula:
C₁₈H₁₉NO₅ MW: 329.35 g/mol Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037824 Núm. CAS: 21209-51-8 |