3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22671.06 B22671.14
B22671.06EA 32.8 EUR
B22671.06 B22671.14
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde 99%
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Purity: 99% CAS No.: 31704-80-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 58°(136°F) Boiling Point: 93-94°/14mm UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00209519
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Pto. Ebullición: 93…94 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,006
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209519
Núm. CAS: 31704-80-0
EINECS: 250-771-4
ADR: 3,III