L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Methyltyrosinate hydrochloride, H-Tyr-OMe.HCl, H-Tyr-OMe·HCl
B22683.14
B22683.22
B22683.14EA
58
EUR
B22683.14
B22683.22
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 3417-91-2
Molecular Formula: C10H13NO3.HCl
Formula Weight: 231.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 187° dec.
Beilstein Reference: 3917353
Optical Rotation: -5.2° (c= 2.4 in water)
MDL No.: MFCD00012607
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 231,68 g/mol Pto. de fusión: 187 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012607 Núm. CAS: 3417-91-2 EINECS: 222-313-3 |