Boc-D-Alanine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
B22706.06
B22706.14
B22706.06EA
45.1
EUR
B22706.06
B22706.14
Boc-D-Alanine ≥98%
Boc-D-Alanine
Purity: 98+%
CAS No.: 7764-95-6
Molecular Formula: C8H15NO4
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 2048396
Optical Rotation: +26° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00063123
Formula:
C₈H₁₅NO₄ MW: 189.2 g/mol Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063123 Núm. CAS: 7764-95-6 |