N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)acrylamide
B22854.06
B22854.14
B22854.22
B22854.06EA
70.6
EUR
B22854.06
B22854.14
B22854.22
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide 99%
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide
Purity: 99%
CAS No.: 13880-05-2
Molecular Formula: C7H13NO4
Formula Weight: 175.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 134-138°
MDL No.: MFCD00081045
Formula:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175,18 g/mol Pto. de fusión: 134…138 °C |
Número MDL:
MFCD00081045 Núm. CAS: 13880-05-2 EINECS: 237-645-4 |