Ammonium cobalt(II) phosphate, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22934.18 B22934.30
B22934.18EA 50.3 EUR
B22934.18 B22934.30
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhidro 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 14590-13-7 Molecular Formula: H4CoNO4P Formula Weight: 171.94 MDL No.: MFCD02683100
Formula: H₄CoNO₄P
MW: 171,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683100
Núm. CAS: 14590-13-7
EINECS: 238-633-1
Índice Merck: 14,513