Julolidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22976.03
B22976.06
B22976.14
B22976.03EA
47.5
EUR
B22976.03
B22976.06
B22976.14
Julolidine 98%
Julolidine
Purity: 98%
CAS No.: 479-59-4
Molecular Formula: C12H15N
Formula Weight: 173.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₅N Pto. Ebullición: 170…173 °C (31 mmHg) Pto. de fusión: 32…37 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00006917 Núm. CAS: 479-59-4 EINECS: 207-535-0 |