1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22995.06
B22995.14
B22995.06EA
47.6
EUR
B22995.06
B22995.14
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 304-20-1
Molecular Formula: C8H8N4.HCl
Formula Weight: 196.64
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 3568329
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00135998
Formula:
C₈H₈N₄ Pto. de fusión: ∼ 275 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135998 Núm. CAS: 304-20-1 EINECS: 206-151-0 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4763 |