Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23011.14
B23011.22
B23011.14EA
135
EUR
B23011.14
B23011.22
Benzyl ethyl malonate ≥85%, tech.
Benzyl ethyl malonate
Purity: 85%
CAS No.: 42998-51-6
Molecular Formula: C12H14O4
Formula Weight: 222.24
Refractive Index: 1.4970
Boiling Point: 145°/4mm
MDL No.: MFCD00009194
Formula:
C₁₂H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 145 °C (4 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009194 Núm. CAS: 42998-51-6 |