5,7-Dimethoxycoumarin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23226.01
B23226.03
B23226.06
B23226.01EA
44.1
EUR
B23226.01
B23226.03
B23226.06
5,7-Dimethoxycoumarin 98%
5,7-Dimethoxycoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 487-06-9
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00006870
Formula:
C₁₁H₁₀O₄ Pto. de fusión: 146…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006870 Núm. CAS: 487-06-9 EINECS: 207-646-4 Índice Merck: 14,5492 |