Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Triethylene Glycol Di-p-tosylate, 2,2'-(Ethylenedioxy)diethyl Ditosylate, (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), 1,2-Bis(2-tosyloxyethoxy)ethane, 1,2-Bis[2-(p-toluenesulphonyloxy)ethoxy]ethane
B23279.09
B23279.18
B23279.30
B23279.09EA
68.1
EUR
B23279.09
B23279.18
B23279.30
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) 98%
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Purity: 98%
CAS No.: 19249-03-7
Molecular Formula: (CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Formula Weight: 458.55
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00048096
Formula:
C₂₀H₂₆O₈S₂ Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048096 Núm. CAS: 19249-03-7 |