Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w) in 1-butanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zirconium(IV) n-butoxide, Zirconium(IV) Tetrabutoxide
B23317.0B
B23317.18
B23317.30
B23317.0BEA
265
EUR
B23317.0B
B23317.18
B23317.30
Zirconium(IV) butoxide ≥80% (w/w) in 1-butanol
Zirconium(IV) butoxide
CAS No.: 1071-76-7
Molecular Formula: C16H36O4Zr
Formula Weight: 383.68
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.466
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 4132649
UN No.: UN1120
MDL No.: MFCD00048765
Formula:
C₁₆H₃₆O₄Zr Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048765 Núm. CAS: 1071-76-7 EINECS: 213-995-3 UN: 1120 ADR: 3,III |