S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-[(Carboxymethyl)thio]alanine, Carbocisteine, Carbocysteine
B23487.14 B23487.22
B23487.14EA 56.8 EUR
B23487.14 B23487.22
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 97%
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
Purity: 97% CAS No.: 638-23-3 Molecular Formula: C5H9NO4S Formula Weight: 179.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 1725012 Optical Rotation: -29° (c=10 in 10% NaHCO) MDL No.: MFCD00002614
Formula: C₅H₉NO₄S
MW: 179,19 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00002614
Núm. CAS: 638-23-3
EINECS: 211-327-5
Índice Merck: 14,1802