3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B23499.03
B23499.06
B23499.03EA
83.4
EUR
B23499.03
B23499.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene 98% estabilizado
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
Purity: 98%
CAS No.: 349-59-7
Molecular Formula: C10H6F6
Formula Weight: 240.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 59-61°/20mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00075538
Formula:
C₁₀H₆F₆ MW: 240,15 g/mol Pto. Ebullición: 59…61 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 7…8 °C Densidad: 1,334 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) |
Número MDL:
MFCD00075538 Núm. CAS: 349-59-7 ADR: 3,III |