(+)-Griseofulvin 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Griseofulvin
B23521.06
B23521.14
B23521.22
B23521.06EA
45.2
EUR
B23521.06
B23521.14
B23521.22
(+)-Griseofulvin 97%
(+)-Griseofulvin
Purity: 97%
CAS No.: 126-07-8
Molecular Formula: C17H17ClO6
Formula Weight: 352.77
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 95226
MDL No.: MFCD00082343
Formula:
C₁₇H₁₇ClO₆ Pto. de fusión: 218…220 °C |
Número MDL:
MFCD00082343 Núm. CAS: 126-07-8 EINECS: 204-767-4 Índice Merck: 14,4549 |