Zinc propionate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23636.0B B23636.18 B23636.30
B23636.0BEA 467 EUR
B23636.0B B23636.18 B23636.30
Zinc propionate 97%
Zinc propionate
Purity: 97% CAS No.: 557-28-8 Molecular Formula: (CH3CH2CO2)2Zn Formula Weight: 211.53 MDL No.: MFCD00045937
Formula: (CH₃CH₂CO₂)₂Zn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045937
Núm. CAS: 557-28-8
EINECS: 209-167-6
Índice Merck: 14,10153