N-Acetyl-L-hydroxyproline 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23767.04
B23767.09
B23767.04EA
61.5
EUR
B23767.04
B23767.09
N-Acetyl-L-hydroxyproline 99%
N-Acetyl-L-hydroxyproline
Purity: 99%
CAS No.: 33996-33-7
Molecular Formula: C7H11NO4
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 84043
Optical Rotation: -117° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00037339
Formula:
C₇H₁₁NO₄ Pto. de fusión: 131…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037339 Núm. CAS: 33996-33-7 EINECS: 251-780-6 Índice Merck: 14,6903 |