N-Acetyl-L-phenylalanine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ac-Phe-OH
B23812.03
B23812.06
B23812.14
B23812.03EA
22.3
EUR
B23812.03
B23812.06
B23812.14
N-Acetyl-L-phenylalanine 99%
N-Acetyl-L-phenylalanine
Purity: 99%
CAS No.: 2018-61-3
Molecular Formula: C11H13NO3
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 166-170°
Optical Rotation: +40° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00063158
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃ Pto. de fusión: 166…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063158 Núm. CAS: 2018-61-3 EINECS: 217-959-8 |