meso-Hydrobenzoin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
B23946.06
B23946.14
B23946.06EA
85.9
EUR
B23946.06
B23946.14
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Purity: 99%
CAS No.: 579-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.27
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 2050814
MDL No.: MFCD00064253
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ Pto. de fusión: 134…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064253 Núm. CAS: 579-43-1 EINECS: 207-758-3 Índice Merck: 14,4777 |