2-Propionylpyrrole 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23954.03
B23954.06
B23954.03EA
44.7
EUR
B23954.03
B23954.06
2-Propionylpyrrole 99%
2-Propionylpyrrole
Purity: 99%
CAS No.: 1073-26-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Melting Point: 48-51°
MDL No.: MFCD01696449
Formula:
C₇H₉NO Pto. de fusión: 48…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01696449 Núm. CAS: 1073-26-3 EINECS: 214-026-7 |