Iron(II) fumarate 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23956.0B B23956.30
B23956.0BEA 127 EUR
B23956.0B B23956.30
Iron(II) fumarate 94%
Iron(II) fumarate
Purity: 94% CAS No.: 141-01-5 Molecular Formula: C4H2FeO4 Formula Weight: 169.90 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00058315
Formula: C₄H₂FeO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 2,44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058315
Núm. CAS: 141-01-5
EINECS: 205-447-7
Índice Merck: 14,4046