2,2'-Furil dioxime (Mezcla de isómeros) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23972.03
B23972.06
B23972.03EA
120
EUR
B23972.03
B23972.06
2,2'-Furil dioxime (Mezcla de isómeros) 97%
2,2'-Furil dioxime
Purity: 97%
CAS No.: 522-27-0
Molecular Formula: C10H8N2O4
Formula Weight: 220.19
Melting Point: ca 165°
Beilstein Reference: 85894
MDL No.: MFCD00075315
Formula:
C₁₀H₈N₂O₄ MW: 220.19 g/mol Pto. de fusión: ∼ 165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075315 Núm. CAS: 522-27-0 EINECS: 208-326-7 Índice Merck: 14,4306 |