Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: Sodium acetylacetonate hydrate

B24009.0B B24009.18 B24009.30
B24009.0BEA 579 EUR
B24009.0B B24009.18 B24009.30
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate

Purity: 95% CAS No.: 86891-03-4 Molecular Formula: C5H7NaO2.xH2O Formula Weight: 122.11(anhy) Melting Point: 228-230° MDL No.: MFCD00078034

Formula: C₅H₇NaO₂·xH₂O
MW: 122,11 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 228…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078034
Núm. CAS: 86891-03-4
EINECS: 239-448-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR