Nitrofurantoin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24079.14
B24079.22
B24079.36
B24079.14EA
49.7
EUR
B24079.14
B24079.22
B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Purity: 98%
CAS No.: 67-20-9
Molecular Formula: C8H6N4O5
Formula Weight: 238.16
Melting Point: ca 265° dec.
MDL No.: MFCD00003224
Formula:
C₈H₆N₄O₅ Pto. de fusión: ∼ 265 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003224 Núm. CAS: 67-20-9 EINECS: 200-646-5 |