Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B24088.22
B24088.14
B24088.22EA
116
EUR
B24088.22
B24088.14
Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Cobalt(II) citrate dihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6424-15-3
Molecular Formula: C12H10Co3O14.2H2O
Formula Weight: 591.02 (554.99anhy)
Melting Point: ca 150° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD02684007
Formula:
C₁₂H₁₀Co₃O₁₄·2H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684007 Núm. CAS: 6424-15-3 EINECS: 212-751-3 ADR: 9,III |