Methyl-α-L-rhamnopyranoside 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2R,3R,4R,5R,6S)-2-Methoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
B24129.06
B24129.14
B24129.06EA
73.9
EUR
B24129.06
B24129.14
Methyl-α-L-rhamnopyranoside 98%
Methyl-alpha-L-rhamnopyranoside
Purity: 98%
CAS No.: 14917-55-6
Molecular Formula: C7H14O5
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 106-108°
MDL No.: MFCD00067654
Formula:
C₇H₁₄O₅ MW: 178,19 g/mol Pto. de fusión: 106…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067654 Núm. CAS: 14917-55-6 EINECS: 238-987-7 |