Zinc formate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24210.22
B24210.36
B24210.22EA
61.2
EUR
B24210.22
B24210.36
Zinc formate 98%
Zinc formate
Purity: 98%
CAS No.: 557-41-5
Molecular Formula: C2H2O4Zn
Formula Weight: 155.40
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00050836
Formula:
C₂H₂O₄Zn Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050836 Núm. CAS: 557-41-5 EINECS: 209-176-5 ADR: 9,III |