2-Bromohexanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B24228.14 B24228.22
B24228.14EA 37.4 EUR
B24228.14 B24228.22
2-Bromohexanoic acid 97%
2-Bromohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 616-05-7 Molecular Formula: CH3(CH2)3CHBrCO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 136-138°/18mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00004218
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 136…138 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 3…5 °C
Densidad: 1,37
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004218
Núm. CAS: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,1415