Zincon sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24256.03
B24256.06
B24256.14
B24256.03EA
38.6
EUR
B24256.03
B24256.06
B24256.14
Zincon sodium salt
Zincon sodium salt
CAS No.: 62625-22-3
Molecular Formula: C20H15N4NaO6S
Formula Weight: 462.42
Melting Point: ca 203° dec.
Beilstein Reference: 3872699
MDL No.: MFCD00064385
Formula:
C₂₀H₁₅N₄NaO₆S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064385 Núm. CAS: 62625-22-3 EINECS: 263-651-1 |