Cobalt(II) gluconate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B24293.14 B24293.22
B24293.14EA 51.9 EUR
B24293.14 B24293.22
Cobalt(II) gluconate hydrate
Cobalt(II) gluconate hydrate
CAS No.: 71957-08-9 Molecular Formula: C12H22CoO14.xH2O Formula Weight: 449.23(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02684006
Formula: C₁₂H₂₂CoO₁₄·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684006
Núm. CAS: 1809162-99-9
EINECS: 276-206-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III