Potassium sulphamate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Aminosulphonic acid Potassium Salt, sulphamic acid Potassium Salt
B24447.14
B24447.22
B24447.36
B24447.14EA
49.3
EUR
B24447.14
B24447.22
B24447.36
Potassium sulphamate 98%
Potassium sulphamate
Purity: 98%
CAS No.: 13823-50-2
Molecular Formula: H2KNO3S
Formula Weight: 135.18
Physical Form: Crystalline solid
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
MDL No.: MFCD00059941
Formula:
H₃NO₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059941 Núm. CAS: 13823-50-2 EINECS: 237-515-7 |