4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24519.06
B24519.14
B24519.06EA
170
EUR
B24519.06
B24519.14
4-Hydroxybenzoylacrylic acid 97%
4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24849-48-7
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 197-198°
MDL No.: MFCD00460607
Formula:
C₁₀H₈O₄ Pto. de fusión: 197…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00460607 Núm. CAS: 24849-48-7 |