D-Asparagine monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-2-Aminosuccinamic acid hydrate, D-2-Aminosuccinamic acid, H-D-Asn-OH·H₂O, (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate
B24556.14
B24556.22
B24556.14EA
43
EUR
B24556.14
B24556.22
D-Asparagine monohydrate 99%
D-Asparagine monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 5794-24-1
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: 274-276° dec.
MDL No.: MFCD00149558
Formula:
C₄H₁₀N₂O₄ MW: 150,14 g/mol (132,12 anhy) Pto. de fusión: 274…276 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149558 Núm. CAS: 5794-24-1 Índice Merck: 14,837 |