Iron(II) gluconate hydrate 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Iron(II) Gluconate Hydrate, Iron(II) D-gluconate dihydrate, Gluconic Acid Iron(II) Salt
B24561.22
B24561.36
B24561.22EA
24.9
EUR
B24561.22
B24561.36
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 94%
CAS No.: 22830-45-1
Molecular Formula: C12H22FeO14.2H2O
Formula Weight: 482.19 (446.19anhy)
Melting Point: ca 140°
MDL No.: MFCD00150872
Formula:
C₁₂H₂₄FeO₁₅ MW: 464,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150872 Núm. CAS: 22830-45-1 EINECS: 206-076-3 |