Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24679.06
B24679.14
B24679.06EA
83.3
EUR
B24679.06
B24679.14
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate 98%
Benzyl-3-hydroxyphenylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 295320-25-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.27
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD04039768
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ Pto. de fusión: 79…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039768 Núm. CAS: 295320-25-1 |