Sodium hydrogen fumarate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Monosodium Fumarate, Fumaric Acid Monosodium Salt
B24683.18 B24683.30
B24683.18EA 25.2 EUR
B24683.18 B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98% CAS No.: 5873-57-4 Molecular Formula: C4H3NaO4 Formula Weight: 138.06 MDL No.: MFCD00039097
Formula: C₄H₄O₄
MW: 138.05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039097
Núm. CAS: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4